Merck
KEY001148611
Key Organics / BIONET
2-chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.7
MDL番号:
mp
102 - 105
Iupac Name
2-chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Inchi Code
1S/C16H9ClF3N/c17-15-13(9-11-4-1-2-7-14(11)21-15)10-5-3-6-12(8-10)16(18,19)20/h1-9H
InChI Key
NYGMZCBGNYVRRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7K-530S
Melting Point
102 - 105
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7K-530S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)