Merck
KEY001148312
Key Organics / BIONET
3-phenyl-2,1-benzoxazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.23
MDL番号:
mp
158 - 160
Iupac Name
3-phenyl-2,1-benzisoxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c16-9-10-6-7-13-12(8-10)14(17-15-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI Key
HBKIUYNVKNTXMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7H-911
Melting Point
158 - 160
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7H-911
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)