Merck
KEY001146316
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(4-ethoxyphenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
mp
233 - 235
Iupac Name
3-(4-ethoxyphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-15-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-11(13)14/h3-6,10H,2,7,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
NKVGGOUCUNVPBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0617
Melting Point
233 - 235
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0617
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)