Merck
KEY001145629
Key Organics / BIONET
methyl 1-methyl-3-phenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.33
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-methyl-3-phenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H12N2O2S/c1-16-13-10(8-11(19-13)14(17)18-2)12(15-16)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI Key
WMNAUDIZVVPCMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6M-550S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6M-550S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)