Merck
KEY001140402
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(3-oxopiperazin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
mp
110 - 111
Iupac Name
ethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c1-2-13-7(11)5-6-8(12)10-4-3-9-6/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,10,12)
InChI Key
HNYRNJAZRKCHSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5H-402S
Melting Point
110 - 111
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5H-402S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)