Merck
KEY001139914
Key Organics / BIONET
1-benzyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.24
MDL番号:
mp
133.5 - 134.5
Iupac Name
1-benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-12-11(13(16)17)7-4-8-14(12)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI Key
JMUXBAQFXTYJBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5E-360S
Melting Point
133.5 - 134.5
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5E-360S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)