Merck
KEY001137871
Key Organics / BIONET
(1-methyl-2-sulfanyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.2
MDL番号:
mp
223 - 226
Iupac Name
5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c1-7-4(3-8)2-6-5(7)9/h2,8H,3H2,1H3,(H,6,9)
InChI Key
GXYFRGKYSBWAEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4H-910
Melting Point
223 - 226
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4H-910