Merck
KEY001137707
Key Organics / BIONET
2-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.25
MDL番号:
mp
87 - 89
Iupac Name
2-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H9FN2/c16-13-7-5-11(6-8-13)15(10-18)14-4-2-1-3-12(14)9-17/h1-8,15H
InChI Key
BRHKEEJUFXPRIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4H-019
Melting Point
87 - 89
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4H-019
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)