Merck
KEY001135931
Key Organics / BIONET
{2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyridin-3-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.32
MDL番号:
mp
121 - 124
Iupac Name
{2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-3-pyridinyl}methanol
Inchi Code
1S/C13H13NOS/c1-10-4-6-12(7-5-10)16-13-11(9-15)3-2-8-14-13/h2-8,15H,9H2,1H3
InChI Key
RSXCFLONDAMSEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3L-302S
Melting Point
121 - 124
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3L-302S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)