Merck
KEY001124005
Key Organics / BIONET
4-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.34
MDL番号:
mp
177 - 179
Iupac Name
4-[4-(4-fluorophenyl)-1-piperazinyl]aniline
Inchi Code
1S/C16H18FN3/c17-13-1-5-15(6-2-13)19-9-11-20(12-10-19)16-7-3-14(18)4-8-16/h1-8H,9-12,18H2
InChI Key
FQOITVYFRAXELU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10G-527S
Melting Point
177 - 179
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10G-527S