Merck
KEY001123954
Key Organics / BIONET
2-chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.72
MDL番号:
mp
175 - 177
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O/c13-9-12(16)14-10-3-5-11(6-4-10)15-7-1-2-8-15/h3-6H,1-2,7-9H2,(H,14,16)
InChI Key
FNVRQNQKCUANBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10G-462S
Melting Point
175 - 177
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10G-462S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)