Merck
JWPH96F162D2
J & W Pharmlab LLC
4-Aminomethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.61
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(aminomethyl)furan-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NO3.ClH/c1-10-7(9)6-2-5(3-8)4-11-6;/h2,4H,3,8H2,1H3;1H
InChI Key
GJHXIXOJUISKME-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1075S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1075S