Merck
JWPH74A3E17F
J & W Pharmlab LLC
cis-3-tert-Butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.36
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (1S,3R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-5-18-12(16)10-7-6-8-11(9-10)15-13(17)19-14(2,3)4/h10-11H,5-9H2,1-4H3,(H,15,17)/t10-,11+/m0/s1
InChI Key
JXJJXVKJXFKALA-WDEREUQCSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0581
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0581