Merck
JWPH6EA55642
J & W Pharmlab LLC
(5-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.59
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-6)7-3-8-4;/h3H,2,6H2,1H3;1H
InChI Key
UAFXCRDHQBOXIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0641S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0641S