Merck
JWPH3249EA45
J & W Pharmlab LLC
6-Iodo-2-piperazin-1-yl-quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
339.18
MDL番号:
Iupac Name
6-iodo-2-(1-piperazinyl)quinoline
Inchi Code
1S/C13H14IN3/c14-11-2-3-12-10(9-11)1-4-13(16-12)17-7-5-15-6-8-17/h1-4,9,15H,5-8H2
InChI Key
BZVOKNDAJHHFPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0001
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0001