Merck
JWPH3249E8BC
J & W Pharmlab LLC
2-Oxa-7-aza-spiro[4.4]nonan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
Iupac Name
2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonan-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-6-7(2-4-10-6)1-3-8-5-7/h8H,1-5H2
InChI Key
LPVAUAPLYIDPFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420