Merck
JWPH3249E6B2
J & W Pharmlab LLC
8-Bromo-quinazoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.05
MDL番号:
Iupac Name
8-bromoquinazoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-6-3-1-2-5-7(6)11-4-12-8(5)9(13)14/h1-4H,(H,13,14)
InChI Key
BXJKHZBEPCRSKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0401
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0401