Merck
JWPH3249DF3B
J & W Pharmlab LLC
4-Amino-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-3-4(7)5(6(8)11)9-10(3)2/h7H2,1-2H3,(H2,8,11)
InChI Key
RURJSTFKEIBWSR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0002
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0002