Merck
JWPH3249D983
J & W Pharmlab LLC
1-Boc-4-(4-chloro-benzoyl)-piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.82
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-chlorobenzoyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22ClNO3/c1-17(2,3)22-16(21)19-10-8-13(9-11-19)15(20)12-4-6-14(18)7-5-12/h4-7,13H,8-11H2,1-3H3
InChI Key
UGKNVKLWKSPWPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0099
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0099