コンテンツぞスキップ
Merck
JWPH3249D89B
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-2,4-dimethyl-oxazole
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.01
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethyl-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNO/c1-3-5(6)8-4(2)7-3/h1-2H3
InChI Key
IPCANAGBSFRNQQ-UHFFFAOYSA-N
保管枩床
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0425
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0425
詊隓成瞟曞COA
補品のロット番号・バッチ番号を入力しお、詊隓成瞟曞COA を怜玢できたす。ロット番号・バッチ番号は、補品ラベルに「Lot」たたは「Batch」に続いお蚘茉されおいたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス