Merck
JWPH3249D5D2
J & W Pharmlab LLC
Decahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.71
MDL番号:
Iupac Name
decahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9;/h7-9,11H,1-6H2,(H,12,13);1H
InChI Key
UHPVXZBGHNSXBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0255S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0255S