Merck
JWPH3249D111
J & W Pharmlab LLC
Methyl 7-benzyloxy-1H-indazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.3
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-(benzyloxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H14N2O3/c1-20-16(19)15-12-8-5-9-13(14(12)17-18-15)21-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
VMBOLRBBENGLCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0199
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0199