Merck
JWPH3249CA82
J & W Pharmlab LLC
2-Benzofuran-3-yl-ethylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.66
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-benzofuran-3-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7H,5-6,11H2;1H
InChI Key
JBAFZXMJZNTCIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0763S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0763S