Merck
ELGH9602C7E1
Exelgen Discovery Ltd.
3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.62
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-10-5(4(3)7)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
LCMXOGJHXOFWNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid