Merck
ENAH9A3A4F6E
Enamine
3-(2-ethylpiperidin-1-yl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.3
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-ethyl-1-piperidinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-2-10-6-3-4-8-12(10)9-5-7-11/h10H,2-9,11H2,1H3
InChI Key
BVQNBPJFOANOTF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7386594
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7386594