Merck
ENAH9926C3C0
Enamine
[(2S)-1-bromopropan-2-yl]benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.09
MDL番号:
Iupac Name
[(1S)-2-bromo-1-methylethyl]benzene
Inchi Code
1S/C9H11Br/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI Key
XJWVCWQKZQENDS-MRVPVSSYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2993255
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2993255
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)