Merck
ENAH98BAA94B
Enamine
5-iodopentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.03
MDL番号:
mp
56-58
Iupac Name
5-iodopentanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9IO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI Key
RBFGSILNBZJPFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479271
Melting Point
56-58
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479271