Merck
ENAH98BA9746
Enamine
3,4,4-trifluorobut-3-en-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.08
MDL番号:
Iupac Name
3,4,4-trifluoro-3-buten-1-ol
Inchi Code
1S/C4H5F3O/c5-3(1-2-8)4(6)7/h8H,1-2H2
InChI Key
PCYKQGRAPGQQCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7587563
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)