Merck
ENAH987FA7E6
Enamine
4-(bromomethylidene)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.52
MDL番号:
Iupac Name
4-(bromomethylene)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10BrN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h5,8H,1-4H2;1H
InChI Key
NJMVLQLBGCQJLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573020
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573020
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)