Merck
ENAH987FA7DA
Enamine
4-(bromomethylidene)oxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.04
MDL番号:
Iupac Name
4-(bromomethylene)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI Key
JZESAPQXAJWSCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)