Merck
ENAH984B77BC
Enamine
3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosane-1,20-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.39
MDL番号:
mp
10-12
Iupac Name
3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosane-1,20-diol
Inchi Code
1S/C14H30O8/c15-1-3-17-5-7-19-9-11-21-13-14-22-12-10-20-8-6-18-4-2-16/h15-16H,1-14H2
InChI Key
XPJRQAIZZQMSCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7399957
Melting Point
10-12
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7399957
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)