Merck
ENAH97EDEDB0
Enamine
2,5-dibromo-4-cyclobutyl-1,3-thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.01
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dibromo-4-cyclobutyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C7H7Br2NS/c8-6-5(4-2-1-3-4)10-7(9)11-6/h4H,1-3H2
InChI Key
XBMDWXJCLMQFKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3239454
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3239454