Merck
ENAH97EDDC2E
Enamine
4-tert-butyl 5-ethyl 6-oxo-4-azaspiro[2.3]hexane-4,5-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.3
MDL番号:
Iupac Name
4-(tert-butyl) 5-ethyl 6-oxo-4-azaspiro[2.3]hexane-4,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19NO5/c1-5-18-10(16)8-9(15)13(6-7-13)14(8)11(17)19-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
CJNNZSGRSNTQRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36599875
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36599875