Merck
ENAH961CEC19
Enamine
1,6,8-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.27
MDL番号:
Iupac Name
1,6,8-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-8-6-9(2)12-10(3)13-5-4-11(12)7-8/h6-7,10,13H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
WMSKMNBDQAEPER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3073682
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3073682