Merck
ENAH961CEC16
Enamine
7,7,9,9-tetrafluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonane; acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.23
MDL番号:
Iupac Name
7,7,9,9-tetrafluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonane acetate
Inchi Code
1S/C8H11F4N.C2H4O2/c9-7(10)1-5-3-13-4-6(2-7)8(5,11)12;1-2(3)4/h5-6,13H,1-4H2;1H3,(H,3,4)
InChI Key
UTEFANVWZFPPLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692003
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692003