Merck
ENAH961CEBB7
Enamine
methyl[2-methyl-1-(pyridin-3-yl)propyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.17
MDL番号:
Iupac Name
N,2-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)propan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.2ClH/c1-8(2)10(11-3)9-5-4-6-12-7-9;;/h4-8,10-11H,1-3H3;2*1H
InChI Key
HBPGMTPKUSGIAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694706
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694706
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)