Merck
ENAH961CEB83
Enamine
[(5-chlorothiophen-2-yl)methyl](3-methylbutyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.22
MDL番号:
Iupac Name
N-((5-chlorothiophen-2-yl)methyl)-3-methylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16ClNS.ClH/c1-8(2)5-6-12-7-9-3-4-10(11)13-9;/h3-4,8,12H,5-7H2,1-2H3;1H
InChI Key
CSAFBBIOLBIKGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27708128
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27708128