Merck
ENAH961CEB73
Enamine
2,2-dimethylazepane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.23
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethylazepane
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-8(2)6-4-3-5-7-9-8/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
HJCFRNRLOUTZGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600932
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600932
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)