Merck
ENAH961CE80C
Enamine
2-(2-chloro-5-methylphenoxy)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.11
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-chloro-5-methylphenoxy)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-7-2-3-8(10)9(6-7)12-5-4-11;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
InChI Key
NZBXROUIZVRSIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7381022
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7381022