Merck
ENAH961CE78E
Enamine
2-methyl-1-(2-phenylpyrrolidin-1-yl)propan-2-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.26
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1-(2-phenylpyrrolidin-1-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2.2ClH/c1-14(2,15)11-16-10-6-9-13(16)12-7-4-3-5-8-12;;/h3-5,7-8,13H,6,9-11,15H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
JUTXALWIIIEWDA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699354
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699354
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)