Merck
ENAH961CE70E
Enamine
6,7-difluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.13
MDL番号:
Iupac Name
6,7-difluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5F2N3/c8-3-1-2-4-6(5(3)9)12-7(10)11-4/h1-2H,(H3,10,11,12)
InChI Key
QFOXRSPCDPVIGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645863
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645863