Merck
ENAH961CE64B
Enamine
1H,1'H-4,4'-bipyrazole dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.06
MDL番号:
Iupac Name
1H,1'H-4,4'-bipyrazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N4.2ClH/c1-5(2-8-7-1)6-3-9-10-4-6;;/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H
InChI Key
CHWWDDAWFGHHBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193612
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193612