Merck
ENAH961CE3B8
Enamine
4-azaspiro[2.5]octan-7-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.63
MDL番号:
Iupac Name
4-azaspiro[2.5]octan-7-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c9-6-1-4-8-7(5-6)2-3-7;/h8H,1-5H2;1H
InChI Key
ILTWOZHPPMUKIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22805905
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22805905