Merck
ENAH961CE3B7
Enamine
1-(4-chlorophenyl)pyrrolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.63
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-2,4-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2/c11-7-1-3-8(4-2-7)12-6-9(13)5-10(12)14/h1-6,13-14H
InChI Key
JGOCWBYDZHLFEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5060552
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5060552