Merck
ENAH961CE3AD
Enamine
methyl 5-oxo-5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-oxo-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-14-10(13)8-3-2-6-7(11-8)4-5-9(6)12/h2-3H,4-5H2,1H3
InChI Key
DROIISWLNLLMTI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25108489
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25108489
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)