Merck
ENAH961CE27B
Enamine
3,3-difluoro-1-[(methylsulfanyl)methyl]cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.22
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoro-1-((methylthio)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2S/c1-12-4-6(5(10)11)2-7(8,9)3-6/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
HQAPCRIMYXDBTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27696076
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27696076
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)