Merck
ENAH961CE19C
Enamine
2-(isoquinolin-7-yl)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.66
MDL番号:
Iupac Name
2-(isoquinolin-7-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H9NO2.ClH/c13-11(14)6-8-1-2-9-3-4-12-7-10(9)5-8;/h1-5,7H,6H2,(H,13,14);1H
InChI Key
QXMLBQNAECSQHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27734947
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27734947
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)