Merck
ENAH961CE11E
Enamine
2-{5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl}acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.64
MDL番号:
Iupac Name
2-(5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O3.ClH/c11-8(12)3-6-4-9-7-5-13-2-1-10(6)7;/h4H,1-3,5H2,(H,11,12);1H
InChI Key
ZRQRGKHZJQSLQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736483
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736483
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)