Merck
ENAH961CE0F1
Enamine
2-methyl-4-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.25
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-4-(2-oxotetrahydro-1(2H)-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c1-8-7-9(3-4-10(8)11(15)16)14-6-2-5-13-12(14)17/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3,(H,13,17)(H,15,16)
InChI Key
PDVXIGWCGSGFBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12966033
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12966033
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)