Merck
ENAH961CE0D9
Enamine
2-(3,4-difluorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(3,4-difluorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-10(2,9(13)14)15-6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
SRUAOLXCHYITHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9158076
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9158076